Documenti fondamentali
23201
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
VIAL RACK,21MM-23MM VIALS 5/CS
Scegli un formato
5 EA
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
161,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red polypropylene rack
Descrizione
vial size: 15-22 mL
Caratteristiche
positions 36 vials per rack
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × largh. × alt. rack
320 mm × 90 mm × 30 mm
Apertura pozzetto
23.1 mm
Compatibilità
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Descrizione generale
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.