Documenti fondamentali
23207
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
Scegli un formato
5 EA
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red polypropylene rack
Descrizione
vial size: 2 mL
Caratteristiche
positions 50 vials per rack
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × largh. × alt. rack
192 mm × 100 mm × 23 mm
Apertura pozzetto
12.5 mm
Compatibilità
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Descrizione generale
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)