Documenti fondamentali
HS120220
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 169 x 0.2 mL tubes
Sinonimo/i:
cryovial storage, freezer box
Scegli un formato
10 EA
81,00 €
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
81,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 169 x 0.2 mL tubes
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120220
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
5.2 × 5.2 × 1.1 in.
Diam.pozzetto
9.5 mm
Descrizione generale
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
Caratteristiche e vantaggi
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)