Documenti fondamentali
HS23229B
Cryogenic Vial Rack
to hold, 50 vials per rack, blue
Sinonimo/i:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
Scegli un formato
4 EACH
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EACH
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.51
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
polycarbonate
Caratteristiche
to hold 2 ‑ 5 mL tubes
to hold 50 vials per rack
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS23229B
Lungh. × Largh. × Alt.
199 mm × 105 mm × 28 mm
Descrizione generale
The Cryogenic Vial rack safely stores and transports cryogenic vials.
Caratteristiche e vantaggi
  • Made from polycarbonate
  • Drainage holes in each well aid in cleaning
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes • Will withstands cryogenic freezing down to -196ºC
  • Well tabs allow one-handed opening and closing of vials that have a slot feature
  • Embossed index numbers and squared, upper left corner provide easy orientation
  • Ribbed grips make unscrewing caps one-handed, as well as handling with gloves easier
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)