Documenti fondamentali
SML1650
Sigma-Aldrich
OAC2
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-1H-Indol-5-yl-benzamide
Scegli un formato
5 MG
64,90 €
64,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
64,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
64,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, off-white to gray and beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)