Documenti fondamentali
SML0651
Sigma-Aldrich
OAC1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
Scegli un formato
5 MG
93,20 €
93,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
93,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
93,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)