Documenti fondamentali
Z743582
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., white, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Sinonimo/i:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Scegli un formato
3840 EA
75,20 €
75,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3840 EA
75,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
75,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 3840 (192 labels per sheet)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SPOT-2000
Diametro
1/2 in.
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Note legali
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can these withstand liquid nitrogen? 
    1 risposta
    1. Yes, this product can withstand liquid nitrogen.
      Please see the link below for more information:
      https://www.divbio.com/product/spot-2000