Vai a
SML3010
Belinostat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-N-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide, (2E)-N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide, PX 105684, PX-105684, PX105684, PXD 101, PXD-101, PXD101
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,50 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
361,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
89,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2ccccc2)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
InChI key
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Belinostat (PX105684; PXD101) is a potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 41/125/30/216 nM, class IIA HDAC4/7/9 = 115/67/128 nM, class IIB HDAC6 = 82 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000112
Belinostat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3010
Belinostat
Lobeline hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000112
Lobeline hydrochloride
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)