SMB00287
Formycin A
from Streptomyces kaniharaensis, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-C-(7-Amino-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-1,4-anhydro-(1S)-D-Ribitol, 7-Amino-3-(β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, 8-Aza-9-deazaadenosine, Formycin, NSC 102811
Scegli un formato
205,50 €
Prezzo di listino411,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
205,50 €
Prezzo di listino411,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces kaniharaensis
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses (Antiretroviral)
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)