Vai a
SML2886
O4I3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, OCT4-inducing compound 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CN3C=C(C=CC3=N2)C)C=C1
InChI
1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
AWEWSJJCANQFRB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective H3K4 demethylase KDM5A (JARID1A) inhibitor that improves iPSC reprogramming efficiency of human fibroblasts via OCT4 induction.
O4I3 is a highly potent and KDM5A (JARID1A) subtype-selective H3K4 demethylase KDM5 inhibitor (KDM5A IC50 = 0.15 nM vs KDM5B/C/D IC50 = 125.2/9.76/4.7 nM, KDM4 IC50 = 249 nM, LSD1 IC50 >100 μM) that effectively induces OCT4 expresson and improves OSKM-induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming efficiency of human primary fibroblasts (50 nM) by preventing KDM5A from interfering with H3K4Me3 enrichment at the OCT4 promoter. O4I3 promotes hPSC homeostasis and represses cellular differentiation, increasing hPSCs viability up to 4-fold at a low 10 nM concentration when compared with Rock inhibitor Y-27632 treatment at 10 μM.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1428SRP0315ZRB2079
O4I3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2886
O4I3
O4I2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1428
O4I2
JARID1A human recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
SRP0315
JARID1A human
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)