SML0322
SR1001
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-(N-(4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)sulphamoyl)-4-methylthiazol-2-yl)acetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H13F6N3O4S2/c1-7-11(29-12(22-7)23-8(2)25)30(27,28)24-10-5-3-9(4-6-10)13(26,14(16,17)18)15(19,20)21/h3-6,24,26H,1-2H3,(H,22,23,25)
OZBSSKGBKHOLGA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.