554726
SR9009
≥96% (HPLC), liquid, REV-ERB agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
REV-ERB Agonist II, SR9009, Ethyl-3-(((4-chlorobenzyl)((5-nitrothiophen-2-yl)methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
REV-ERB Agonist II, SR9009, The REV-ERB Agonist II, SR9009 controls the biological activity of REV-ERB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2=CC=C(S2)[N+]([O-])=O)CC3CN(C(OCC)=O)CC3
InChI
1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3
MMJJNHOIVCGAAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
REV-ERB-α/&beta
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3