Really good value for money and always arrives with a good shelf-life in terms of expiry date. Great for adding cytokines + hydrocortisone to to create your own endothelial cell growth medium - has kept my HUVECs consistently happy since I started using it in 2018. Also great to use when isolating human primary endothelial cells.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 17,80 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 36,40 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,90 € |
Informazioni su questo articolo
17,80 €
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a suspension media to maintain the primary neuronal cultures
- as a component of the collagen gel for ex vivo embryonic heart culture
- to maintain the ovarian tissue sections as part of the slow-freezing protocol
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form powder |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components NaHCO3: yes | components sodium pyruvate: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-17-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?