SCP0152
Gastrin I (1-14)
≥92% (HPLC)
Saggio
≥92% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)