Vai a
N3376
Nicotinamide
≥98% (HPLC), powder, PARP inhibitor
Sinonimo/i:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,40 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-713-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383619
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nicotinamide, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
128-131 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Used as a cofactor for certain enzymes
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
This product can be stored tightly closed in room temperature and in dry conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
72340723455.00299
Nicotinamide ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
N3376
Nicotinamide
Nicotinamide ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72340
Nicotinamide
Nicotinamide ≥98.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72345
Nicotinamide
Nicotinamide EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
SAFC
5.00299
Nicotinamide
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
color
white
color
colorless to white
color
colorless to white
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
mp
128-131 °C (lit.)
mp
128-131 °C
mp
128-131 °C
mp
128-131 °C (sublimed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Good day. I can't find storage condition and exp date. How long does N3376 stable in RT?
    1 risposta
    1. This product can be stored tightly closed in room temperature and in dry conditions. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.