Documenti fondamentali
72340
Sigma-Aldrich
Nicotinamide
≥99.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Scegli un formato
100 G
38,50 €
250 G
87,30 €
1 KG
225,00 €
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
38,50 €
250 G
87,30 €
1 KG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
383619
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Perdita
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
colorless to white
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
128-131 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Nicotinamide, a form of vitamin B3, is a building block of coenzymes NAD and NADP. Researchers consider it an important signaling molecule, and essential for cell metabolism studies. It has been used in multiple applications and research areas, namely cancer and viral research.
Applicazioni
Nicotinamide has been used:
  • to study its effect on the expression of sirtuin 1[1]
  • in nicotinamide adenine dinucleotide/nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NAD+/NADH) cycling assay[2]
  • in cell lysis buffer, to serve as a sirtuin 1 inhibitor in order to study its role in resveratrol (RSV)-stimulated hepatitis B virus replication[3]
Azioni biochim/fisiol
Nicotinamide (Niacinamide) (Nam) is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). Nicotinamide may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule.
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
The coenzymes NAD and NADP take part in energy yielding metabolism and mediate several oxidation-reduction reactions. NAD hydrolyses to form nicotinamide, which is then transported to other tissues.[4] Hydrolysis of nicotinamide yields nicotinic acid through salvage pathway.[5]
Altre note
Coenzymes and Cofactors, vol. 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes[6][7]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Human Nutrition, 206-206 (2010)
Nicotinamide N-methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1
You Z, et al.
Oncology Letters, 15(6), 9195-9201 (2018)
Resveratrol enhances HBV replication through activating Sirt1-PGC-1alpha-PPARalpha pathway
Shi Y, et al.
Scientific Reports, 6, 24744-24744 (2016)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. what is the storage temperature 7234 nicotinamide
    1 risposta
    1. In powder form, this material may be stored at room temperature. While the solution stability has not been evaluated, stock solutions are expected to be stable at low pH levels when refrigerated at 2 - 8°C. The product is known to degrade gradually, for optimum quality prepare fresh.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf