Documenti fondamentali
S4438
Sigma-Aldrich
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix
for quantitative PCR, MgCI2 in buffer
Sinonimo/i:
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
Scegli un formato
20 REACTIONS
55,10 €
100 REACTIONS
309,00 €
500 REACTIONS
1.350,00 €
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 REACTIONS
55,10 €
100 REACTIONS
309,00 €
500 REACTIONS
1.350,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 500 reactions
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Concentrazione
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
tecniche
qPCR: suitable
input
purified DNA
Compatibilità
suitable for (quantitative PCR)
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900 HT
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
for use with ABI 5700
applicazioni
agriculture
Metodo di rivelazione
SYBR® Green
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
SYBR® Green I è adatto alla quantificazione di qualsiasi sequenza di DNA.[1] Il colorante si lega al DNA a doppio filamento e il rilevamento viene monitorato misurando l'aumento della fluorescenza dopo i vari cicli di PCR.
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix unisce le prestazioni ottimizzate dell′anticorpo JumpStart Taq per PCR hot start con colorante SYBR Green I alla praticità di una soluzione ReadyMix facile da usare. È una miscela pronta all′uso costituita da SYBR Green I, complesso JumpStart Taq DNA polimerasi, desossinucleotidi puri al 99% e tampone di reazione, per maggiore comodità fornita in un concentrato 2×. Basta aggiungere 25 μL della miscela 2× a DNA stampo, primer e acqua. L′anticorpo JumpStart Taq inattiva la DNA polimerasi a temperatura ambiente. Quando la temperatura viene portata oltre i 70 °C, nella prima fase di denaturazione del processo di ciclizzazione, il complesso si dissocia e la polimerasi diviene completamente attiva. Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi impedisce l′amplificazione aspecifica permettendo di ottenere valori di CT più accurati.
Applicazioni
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix è stata usata:
  • nella PCR quantitativa (qPCR) per amplificare una singola area conservata in tutte le varianti dei geni della proteina basica della mielina (MBP), di SRY-Box 10 (sox10) e della β-actina[2]
  • nella PCR quantitativa real-time per rilevare l'accumulo dei prodotti di PCR a ogni singolo ciclo di amplificazione[3]
  • nelle amplificazioni di routine mediante qPCR di DNA stampo[1][4] e di cDNA[5][6]
  • per amplificare l'RNA mediante PCR quantitativa real-time con trascrittasi inversa (qRT-PCR).[7]
Caratteristiche e vantaggi
  • Offre i vantaggi della PCR hot start inattivata da anticorpo con rilevamento tramite colorante SYBR Green in una miscela ReadyMix ideale per applicazioni a produttività elevata; sono richiesti soltanto i primer e lo stampo.
  • Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi impedisce l′amplificazione di prodotti aspecifici, con conseguente maggiore efficienza e maggiore resa del target.
  • SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix per qPCR basata su SYBR contiene MgCl2 nella formulazione oppure in un flaconcino separato, per facilitare l'ottimizzazione della reazione. Le ReadyMix sono compatibili sia con i termociclatori che utilizzano provette, sia piastre.
  • Questa master mix garantisce riproducibilità tra una reazione e l'altra.
  • Progettata per ridurre al minimo la possibilità di contaminazione.
  • Ridotta formazione di dimeri di primer.
  • Tempi di allestimento ridotti rispetto alle metodiche HotStart® manuali o con biglie di cera.
  • Consente di allestire la reazione a temperatura ambiente e contiene un colorante fluorescente, il che la rende ideale per le applicazioni di qPCR.
Confezionamento
Il volume di reazione predefinito è di 50 μL.
La confezione di 20RXN è da 1 X 500 μL.
La confezione di 100RXN è da 1 X 2,5 mL.
La confezione di 400RXN è da 1 x 10 mL.
La confezione di 500RXN è da 1 x 12,5 mL.
Principio
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix è consigliata per esperimenti di amplificazione in tempo reale di singoli prodotti e può essere inoltre utilizzata per l′ottimizzazione della PCR prima della produzione di sonde marcate con sostanze fluorescenti. Le sonde marcate con sostanze fluorescenti non sono consigliate per l′uso con il colorante SYBR Green I.
SYBR Green I è un colorante fluorescente legante il DNA di uso comune che lega tutto il DNA a doppio filamento. Il rilevamento viene monitorato misurando l′aumento della fluorescenza nel corso del ciclo. SYBR Green I presenta un limite massimo di eccitazione di 494 nm e un limite massimo di emissione di 521 nm. Le impostazioni dello strumento relative al colorante di riferimento ROX sono soddisfacenti per la misurazione del colorante di riferimento per la PCR quantitativa. La specificità del rilevamento con QPCR basata su SYBR di Sigma è notevolmente migliorata dall′integrazione di una taq polimerasi mediata hot-start, ovvero JumpStart Taq.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA tra i seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,994,056 e 6,171,785. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto ai sensi di qualsiasi altra richiesta di brevetto (come ad esempio le richieste per apparati o sistemi nel brevetto USA n. 6,814,934), alcun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti a fronte di un pagamento o di altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Blair R G Gordon et al.
Journal of bacteriology, 190(21), 7052-7059 (2008-09-09)
Lsr2 is a small, basic protein present in Mycobacterium and related actinomycetes. Our previous in vitro biochemical studies showed that Lsr2 is a DNA-bridging protein, a property shared by H-NS-like proteins in gram-negative bacteria. Here we present in vivo evidence
T Y C Pang et al.
Neuroscience, 141(2), 569-584 (2006-05-24)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder caused by a mutation of the huntingtin gene and involves progressive motor abnormalities (including chorea), cognitive deficits (dementia) as well as psychiatric symptoms. We have previously demonstrated that environmental enrichment slows the onset
Bikem Soygur et al.
Human reproduction (Oxford, England), 31(7), 1455-1461 (2016-05-14)
As Syncytin 1 (human endogenous retrovirus (HERV-W)) is crucial for human embryo placentation is it expressed during preimplantation embryo development? Syncytin 1 was expressed mainly in trophoblast cells of the blastocyst particularly in cells underlying the inner cell mass (ICM).
Karim Sorefan et al.
Nature, 459(7246), 583-586 (2009-05-30)
Local hormone maxima are essential for the development of multicellular structures and organs. For example, steroid hormones accumulate in specific cell types of the animal fetus to induce sexual differentiation and concentration peaks of the plant hormone auxin direct organ
Temporal dynamics of myelination in the zebrafish spinal cord
Buckley C E, et al.
Glia, 58(7), 802-812 (2010)
Articoli
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Protocolli
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Contenuto correlato
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.