Documenti fondamentali
S5193
Sigma-Aldrich
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
Sinonimo/i:
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 400 reactions
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Concentrazione
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
tecniche
qPCR: suitable
Colore
colorless
input
purified DNA
Compatibilità
suitable for PCR
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
applicazioni
agriculture
Metodo di rivelazione
SYBR® Green
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix unisce le prestazioni ottimizzate dell′anticorpo JumpStart Taq per PCR hot start con colorante SYBR Green I alla praticità di una soluzione ReadyMix facile da usare. È una miscela pronta all′uso costituita da SYBR Green I, complesso JumpStart Taq DNA polimerasi, desossinucleotidi puri al 99% e tampone di reazione, per maggiore comodità fornita in un concentrato 2×. Basta aggiungere 25 μL della miscela 2× a DNA stampo, primer e acqua. L′anticorpo JumpStart Taq inattiva la DNA polimerasi a temperatura ambiente. Quando la temperatura viene portata oltre i 70 °C, nella prima fase di denaturazione del processo di ciclizzazione, il complesso si dissocia e la polimerasi diviene completamente attiva. Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi impedisce l′amplificazione aspecifica permettendo di ottenere valori di CT più accurati.
Applicazioni
SYBR® Green JumpStart® Taq ReadyMix has been used:
  • During RNA extraction, reverse transcription and Quantitative PCR
  • During analysis of leptin and leptin receptor expression. (PCR and melting curve analyses were performed)
  • For tissue RNA Isolation. (PCR and melting curve analyses were performed)
  • in real-time PCR (RT-PCR) of reverse-transcribed cDNA template
  • For qPCR amplifications using SYBR
  • For multiplex PCR
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix has been used:
  • to prepare the real-time PCR mixture
  • in the quantitative analysis of gene expression by real time, quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
  • to determine the mRNA expression of nuclear factor erythroid 2 (NFE2)-related factor 2 (Nrf2) gene by qPCR
Caratteristiche e vantaggi
  • Offre i vantaggi della PCR hot start inattivata da anticorpo con rilevamento tramite colorante SYBR Green in una miscela ReadyMix ideale per applicazioni a produttività elevata; sono richiesti soltanto i primer e lo stampo.
  • Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi impedisce l′amplificazione di prodotti aspecifici, con conseguente maggiore efficienza e maggiore resa del target.
  • SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix per qPCR basata su SYBR contiene MgCl2 nella formulazione oppure in un flaconcino separato, per facilitare l'ottimizzazione della reazione. Le ReadyMix sono compatibili sia con i termociclatori che utilizzano provette, sia piastre.
  • Questa master mix garantisce riproducibilità tra una reazione e l'altra.
  • Progettata per ridurre al minimo la possibilità di contaminazione.
  • Ridotta formazione di dimeri di primer.
  • Tempi di allestimento ridotti rispetto alle metodiche HotStart® manuali o con biglie di cera.
  • Consente di allestire la reazione a temperatura ambiente e contiene un colorante fluorescente, il che la rende ideale per le applicazioni di qPCR.
Confezionamento
Il volume di reazione predefinito è di 50 μL.
La confezione di 20RXN è da 1 X 500 μL.
La confezione di 100RXN è da 1 X 2,5 mL.
La confezione di 400RXN è da 1 x 10 mL.
La confezione di 500RXN è da 1 x 12,5 mL.
Altre note
Magnesium chloride is provided separately for optimization.
Principio
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix è consigliata per esperimenti di amplificazione in tempo reale di singoli prodotti e può essere inoltre utilizzata per l′ottimizzazione della PCR prima della produzione di sonde marcate con sostanze fluorescenti. Le sonde marcate con sostanze fluorescenti non sono consigliate per l′uso con il colorante SYBR Green I.
SYBR Green I è un colorante fluorescente legante il DNA di uso comune che lega tutto il DNA a doppio filamento. Il rilevamento viene monitorato misurando l′aumento della fluorescenza nel corso del ciclo. SYBR Green I presenta un limite massimo di eccitazione di 494 nm e un limite massimo di emissione di 521 nm. Le impostazioni dello strumento relative al colorante di riferimento ROX sono soddisfacenti per la misurazione del colorante di riferimento per la PCR quantitativa. La specificità del rilevamento con QPCR basata su SYBR di Sigma è notevolmente migliorata dall′integrazione di una taq polimerasi mediata hot-start, ovvero JumpStart Taq.
Note legali
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: 5,994,056 and 6,171,785.. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using only this amount of product for the purchaser′s own internal research. No right under any other patent claim (such as apparatus or system claims in US Patent No. 6,814,934) and no right to perform commercial services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser′s activities for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. This product is for research use only. Diagnostic uses under Roche patents require a separate license from Roche. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nesrine S El Sayed et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 666502-666502 (2021-08-10)
Sporadic Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disorder with cognitive dysfunction. Remarkably, alteration in the gut microbiome and resultant insulin resistance has been shown to be connected to metabolic syndrome, the crucial risk factor for AD, and also
Wael Fathy et al.
Journal of basic microbiology, 61(4), 330-338 (2021-02-19)
Microalgae have received continued attention as a potential source for biofuel production. However, the lack of suitable strains that provide a lipid-rich biomass and tolerate harsh condition inhibits their industrial application. This report describes an effort to transform Synechocystis sp.
Brown fat like gene expression in the epicardial fat depot correlates with circulating HDL-cholesterol and triglycerides in patients with coronary artery disease
Chechi K, et al.
International Journal of Cardiology, 167(5), 2264-2270 (2013)
Nesrine S El Sayed et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5525306-5525306 (2021-07-27)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by cognitive impairment. Gut microbiota dysfunction (dysbiosis) is implicated in the pathology of AD and is associated with several detrimental consequences, including neurotransmitter depletion, oxidative stress, inflammation, apoptosis, and insulin resistance, which
Wael Fathy et al.
Journal of basic microbiology, 61(4), 330-338 (2021-02-19)
Microalgae have received continued attention as a potential source for biofuel production. However, the lack of suitable strains that provide a lipid-rich biomass and tolerate harsh condition inhibits their industrial application. This report describes an effort to transform Synechocystis sp.
Articoli
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Protocolli
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Contenuto correlato
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.