Documenti fondamentali
FSUSGMMRO
Roche
Master mix FastStart Universal SYBR Green Master (Rox).
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
Livello qualitativo
Caratteristiche
dNTPs included: no
hotstart
Produttore/marchio commerciale
Roche
Confezionamento
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
tecniche
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
Metodo di rivelazione
probe-based
Descrizione generale
La FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) è una miscela di reazione per qPCR e RT-qPCR hot start pronta all′uso per tutti i sistemi per PCR real time che richiedono la normalizzazione con ROX.
Il SYBR® Green I è un colorante specifico per il DNA a doppia elica. Durante ogni fase di sintesi del DNA, il colorante SYBR® Green I, incluso nella miscela di reazione, si lega ai prodotti di PCR amplificati. L'amplicone viene quindi rilevato grazie alla sua fluorescenza.
È stato dimostrato che i protocolli che fanno uso di hot start migliorano in modo significativo la specificità, la sensibilità e la resa della PCR. I gruppi bloccanti termolabili posti su alcuni dei residui aminoacidici della Taq DNA polimerasi FastStart rendono l'enzima modificato inattivo a temperatura ambiente (da +15 a + 25 °C). Questo fa si che non si verifichi alcun allungamento durante la fase in cui i primer possono legarsi in modo non specifico. La Taq DNA polimerasi FastStart viene attivata rimuovendo i gruppi bloccanti mediante alta temperatura (cioè durante la fase di pre-incubazione a + 95 °C).
Applicazioni
La FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) può essere utilizzata per l′amplificazione e il rilevamento di qualsiasi target di DNA o cDNA, compresi quelli ricchi di GC o AT.
E′ possibile combinare questa miscela master con il kit Transcriptor First Strand cDNA Synthesis (Roche) per ottenere risultati eccellenti nella qRT-PCR in due fasi.
La FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) è stata utilizzata nella qRT-PCR e nella qPCR
Caratteristiche e vantaggi
  • Migliora la sensibilità e la specificità della PCR.
Riduce al minimo la formazione di prodotti di amplificazione aspecifici.
  • Evita la sovrastima dei risultati di qPCR.
Elimina i prodotti di amplificazione non specifici e i dimeri di primer che aumentano la quantità di SYBR Green I legato quantificato.
  • Amplifica e rileva un'ampia gamma di target di DNA o cDNA.
Amplifica frammenti lunghi fino a 500 bp, inclusi quelli ricchi di GC o AT.
  • Consente di risparmiare tempo e fatica nella messa a punto della qPCR.
Elimina la necessità di miscelare i componenti, di titolare il MgCl2, e di eseguire altri passaggi di ottimizzazione, con grande risparmio di tempo.
  • Previene i falsi positivi derivanti dalla contaminazione da carryover.
L′utilizzo di questa miscela contenente dUTP con uracil-DNA glicosilasi consente di eliminare l′eventuale DNA contaminante residuo proveniente dalle precedenti reazioni di PCR.
Componenti
La master mix FastStart Universal SYBR Green (Rox), con concentrazione 2x, contiene la taq DNA polimerasi FastStart, il tampone di reazione, i nucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dUTP), il colorante SYBR Green I e un colorante di riferimento.
Qualità
Test funzionale: ogni lotto è testato per le prestazioni in qPCR utilizzando tre tipi templati: uno ricco di GC, uno ricco di AT e un templato lungo (circa 440 bp).
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
FastStart is a trademark of Roche
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
USP18 establishes the transcriptional and anti-proliferative interferon α/β differential.
Veronique F N, et al.
The Biochemical Journal, 446(3), 509-516 (2012)
Regulation of vascular endothelial growth factor (VEGF) splicing from pro-angiogenic to anti-angiogenic isoforms a novel therapeutic strategy for angiogenesis.
Nowak D G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(8), 5532-5540 (2010)
The Kruppel-like factor 15 as a molecular link between myogenic factors and a chromosome 4q transcriptional enhancer implicated in facioscapulohumeral dystrophy.
Dmitriev P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(52), 44620-44631 (2011)
Lysine-specific demethylase 2B (KDM2B)-let-7-enhancer of zester homolog 2 (EZH2) pathway regulates cell cycle progression and senescence in primary cells.
Tzatsos A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(38), 33061-33069 (2011)
Restoration of miR-7 expression suppresses the growth of Lewis lung cancer cells by modulating epidermal growth factor receptor signaling.
Li J, et al.
Oncology Reports, 32(6), 2511-2516 (2014)
Articoli
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenuto correlato
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La PCR (reazione a catena della polimerasi) è una tecnica che consente di amplificare le molecole di acido nucleico comunemente usata in molte applicazioni fra cui RT-PCR, hot start PCR, end point PCR ed altre.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.