Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 x 20 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 530,00 € |
5000 x 20 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 4790,00 € |
Informazioni su questo articolo
530,00 €
usage
sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
hotstart, dNTPs included
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
La master mix FastStart™ SYBR™ Green è una mix pronta all′uso e senza ROX per reazioni hot start per PCR quantitativa (qPCR) e trascrizione inversa (RT)-qPCR adatta a tutti i sistemi per real time PCR ad eccezione degli strumenti LightCycler®. Questa master mix semplifica la preparazione delle reazioni per il rilevamento e l'analisi del DNA. In combinazione con la macchina per real-time PCR, con i primer appropriati e con una sonda a idrolisi, la master mix FastStart™ TaqMan® Probe consente un rilevamento e una quantificazione molto sensibili di specifiche sequenze di DNA.
Il SYBR™ Green I è un colorante specifico per il DNA a doppia elica. Incluso nella miscela di reazione, si lega ai prodotti di PCR amplificati ad ogni fase di sintesi. L'amplicone viene quindi rilevato grazie alla sua fluorescenza.
È stato dimostrato che i protocolli che fanno uso di hot start migliorano in modo significativo la specificità, la sensibilità e la resa della PCR. I gruppi bloccanti termolabili posti su alcuni dei residui amminoacidici della DNA polimerasi Taq FastStart™ rendono l'enzima modificato inattivo a temperatura ambiente. Questo fa sì che non si verifichi alcun allungamento durante la fase in cui i primer possono legarsi in modo non specifico. La taq DNA polimerasi FastStart™ viene attivata rimuovendo i gruppi bloccanti mediante alta temperatura (cioè durante la fase di pre-incubazione a + 95°C).
La master mix FastStart™ SYBR™ Green può essere utilizzata per l′amplificazione e il rilevamento di qualsiasi target di DNA o cDNA, compresi quelli ricchi di GC o AT. Tuttavia, è necessario adattare il protocollo di rilevamento alle condizioni di reazione del proprio strumento di real-time PCR e progettare i primer specifici per ciascun target.
E′ possibile combinare questa master mix con il kit Transcriptor First Strand cDNA Synthesis per ottenere risultati eccellenti nella qRT-PCR in due fasi.
Application
- nella reazione a catena della polimerasi (PCR) quantitativa per quantificare il titolo dei virus adeno-associati (AAV)
- in qPCR per determinare i livelli di espressione dei geni Col6a1-3 relativamente alla gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GAPDH)
- nella reazione a catena della polimerasi quantitativa real-time (qRT-PCR) dell′mRNA del recettore-1 per gli estrogeni accoppiato a proteine G (GPER)
- in qRT-PCR per studi di espressione genica
La master mix FastStart™ SYBR™ Green può essere utilizzata con qualsiasi strumento per real-time qPCR ad eccezione degli strumenti LightCycler®.
Features and Benefits
- Migliora la sensibilità e la specificità della PCR:
- Evita la sovrastima dei risultati della qPCR:
- Amplifica e rivela un′ampia gamma di bersagli DNA e cDNA:
- Utilizzare la master mix con qualsiasi strumento per real-time PCR ad eccezione degli strumenti LightCycler® :
- Risparmia tempo e fatica nella messa a punto della qPCR:
- Previeni i falsi positivi risultanti da contaminazione da carry over:
Analysis Note
Other Notes
In linea di principio, la master mix FastStart SYBR Green può essere utilizzata per l'amplificazione e il rilevamento di qualsiasi target di DNA o cDNA, compresi quelli ricchi di GC o AT. Tuttavia, per ogni target, è necessario:
- adattare il protocollo di rilevamento alle condizioni di reazione adatte al proprio strumento per real-time PCR e
- disegnare i primer da PCR specifici per quel determinato target.
Per raccomandazioni generali fare riferimento al manuale per l′operatore del proprio strumento per real-time PCR.
Due versioni di mix disponibili
La master mix è disponibile in due forme: - una contenente il colorante di riferimento ROX e una senza ROX.
Prevenzione della contaminazione da carryover
Questa master mix contiene dUTP, che sarà incorporato nei prodotti PCR per aiutare a prevenire i falsi positivi derivanti dalla contaminazione da carryover. Nelle PCR successive, è possibile aggiungere l′Uracil-DNA Glicosilasi che degraderà gli eventuali contaminanti da carryover contenenti uracile (cioè i prodotti delle amplificazioni da PCR precedenti).
qRT-PCR
Combina questa master mix con il nostro Kit Transcriptor First Strand cDNA Synthesis per effettuare una qRT-PCR a due step. Questo kit fornisce risultati eccellenti e funziona in modo efficiente con tutti gli strumenti per real-time PCR
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description - | description sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 2000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR |
| technique(s) qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable |
| packaging pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001) | packaging pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001) | packaging pkg of 500 x 50 μL reactions (04673417001), pkg of 100 x 50 μL reactions (04673409001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04673433001) | packaging pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001), pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001) |
| feature hotstart, dNTPs included | feature hotstart, dNTPs included: no | feature dNTPs included: no, hotstart | feature dNTPs included: no, hotstart |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| usage sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions | usage sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?