Documenti fondamentali
M8439
SAFC
L-metionina
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
Scegli un formato
100 G
211,00 €
1 KG
688,00 €
10 KG
4.123,00 €
25 KG
9.106,00 €
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
211,00 €
1 KG
688,00 €
10 KG
4.123,00 €
25 KG
9.106,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Beilstein:
1722294
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Origine biologica
non-animal source
Saggio
≥99%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Compatibilità
suitable for manufacturing use
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
cytotoxicity, tested
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Applicazioni
La L-metionina è un aminoacido essenziale. È usato come componente dei terreni di coltura cellulare per la bioproduzione commerciale di proteine ricombinanti e anticorpi monoclonali terapeutici.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Geneviève Deblois et al.
Cancer discovery, 10(9), 1312-1329 (2020-06-18)
Tumor progression upon treatment arises from preexisting resistant cancer cells and/or adaptation of persister cancer cells committing to an expansion phase. Here, we show that evasion from viral mimicry response allows the growth of taxane-resistant triple-negative breast cancer (TNBC). This
Ronald O Ball et al.
The Journal of nutrition, 136(6 Suppl), 1682S-1693S (2006-05-17)
Sulfur amino acid metabolism has been receiving increased attention because of the link to chronic diseases such as cardiovascular disease, Alzheimer's disease, and diabetes. In addition, the role of cysteine and optimal intakes for physiological substrates such as glutathione are
Eline van Meel et al.
BMC medical genetics, 14, 106-106 (2013-10-10)
Methionyl-tRNA synthetase (MARS) catalyzes the ligation of methionine to its cognate transfer RNA and therefore plays an essential role in protein biosynthesis. We used exome sequencing, aminoacylation assays, homology modeling, and immuno-isolation of transfected MARS to identify and characterize mutations
Andor W J M Glaudemans et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 40(4), 615-635 (2012-12-13)
(11)C-methionine (MET) is the most popular amino acid tracer used in PET imaging of brain tumours. Because of its characteristics, MET PET provides a high detection rate of brain tumours and good lesion delineation. This review focuses on the role
B Almé et al.
Journal of lipid research, 18(3), 339-362 (1977-05-01)
A method is described for quantitative analysis of bile acids in urine. Urine is acidified and bile acids are extracted on an Amberlite XAD-2 column. Bile salts are converted to acids on an Amberlyst A-15 column and are separated into