R1383
Terreno di coltura RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.