M1254
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propan solfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MOPS, ≥99.5% (titration)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
Colore
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
Compatibilità
suitable for HPLC
applicazioni
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il MOPS può svolgere varie funzioni in svariati ambiti di ricerca. Come agente tamponante, può essere impiegato per stabilizzare il pH nei mezzi di coltura cellulare, promuovendo così una crescita ed un funzionamento cellulare ottimali. Trova inoltre applicazione in cromatografia nella purificazione delle proteine, è in grado di stabilizzare le soluzioni proteiche e funge da tampone di corsa affidabile in diverse tecniche elettroforetiche, consentendo una separazione e un′analisi delle biomolecole soddisfacenti. Il MOPS è altresì efficace nel determinare la lisi cellulare per una successiva estrazione di proteine o acidi nucleici e stabilizza gli enzimi in soluzione, garantendone l′attività per finalità di ricerca. Si dimostra ulteriormente utile nella regolazione fine del pH di terreni di crescita per assicurare una crescita cellulare ottimale.
Il MOPS è in possesso di ulteriori qualità, quali un′interazione molto ridotta con gli ioni metallici, in special modo gli ioni rame (Cu), nichel (Ni), manganese (Mn), zinco (Zn) e cobalto (Co), e per questo risulta una soluzione ideale per gli studi che interessano queste specie metalliche. Dà inoltre prova di eccellente solubilità in acqua, cosa che ne agevola l′impiego in formulazioni di tamponi varie, e di una liposolubilità estremamente ridotta, che ne garantire l′impermeabilità alle membrane, riducendo al minimo quindi l′interferenza con i processi cellulari. In sintesi, il MOPS è un tampone affidabile, ampiamente utilizzato nell′ambito di diverse discipline biologiche, caratterizzato da versatilità, rilevanza fisiologica, interazione minima con i metalli e facilità di impiego, che trova applicazione su vasta scala nella ricerca in biologia cellulare, negli studi sulle proteine, in elettroforesi e in biochimica.
Applicazioni
- componente aggiuntivo di una coltura cellulare nella produzione di particelle lentivirali
- agente tamponante in un terreno di crescita microbicae in un tampone di estrazione nucleare
- componente del tampone MMSE-A per l′isolamento dei mitocondri cardiaci
- componente del terreno sintetico completo (Sc)tampone
- tampone nel quenching della fluorescenza del NADH
Caratteristiche e vantaggi
- Ideale per la ricerca in biologia cellulare e in biochimica
- Può essere usato come componente di tamponi in elettroforesi o nella separazione di proteine
- Tampone efficace nell′intervallo di pH 6,5-7,9 (25 °C) con una pKa di 7,2 (25 °C)
- Altamente idrosolubile
- Minimo legame con ioni metallici
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris