Documenti
S2GPT05RE
Millipore
Unità filtrante da vuoto Millipore® Steritop® da bottiglia
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPT05RE, Steritop a chiusura rapida
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Steritop®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
148 mm
Capacità
500 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi per la filtrazione sterile Stericup® e Steritop® utilizzano membrane affidabili e dalle prestazioni elevate per una filtrazione sterile di reagenti di laboratori, tamponi e terreni ottimale. Questi dispositivi abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto e ad una forma stabile e priva di sporgenze.
Questo elemento filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) Steritop® da 500 mL provvisto di membrana in polieteresolfone (PES) da 0.22 μm può essere impiegato in abbinamento con flaconi di raccolta con apertura da 45 mm, specifici per applicazioni sotto vuoto.
Questo articolo rimpiazza direttamente SCGPT05RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Per uso esclusivo a fini di ricerca.
    Caratteristiche e vantaggi
    Le caratteristiche della membrana, quali la composizione e la dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop®, In modo da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
    Note legali
    EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Not finding the right product?  
    Try our Motore di ricerca dei prodotti.
    Visita l’Archivio dei documenti
    Articoli
    Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
    Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
    Contenuto correlato
    What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
    Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
    This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.