E6126
Enolase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Sinonimo/i:
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Phosphopyruvate hydratase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥50 units/mg protein
PM
93 kDa
Composizione
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
Solubilità
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3