Vai a
R4875
Ribonucleasi A
Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
152,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
511,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
913,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.070,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥50 Kunitz units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
Concentration:
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
concentration
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
La ribonucleasi A (RNasi A) è una endoribonucleasi che scinde i legami fosfodiesterici dell′RNA a singolo filamento dopo i nucleotidi pirimidinici. Attacca l′estremità 3′ fosfato (per esempio pG-pG-pC-pA-pG verrà scissa per ottenere pG-pG-pCp e A-pG). L′attività massima si osserva con l′RNA a singolo filamento. La RNasi A è un polipeptide a singola catena che contiene 4 ponti disolfuro. A differenza della RNasi B, non è una glicoproteina. Le ribonucleasi non idrolizzano il DNA, dal momento che quest′ultimo non possiede i gruppi 2′-OH essenziali per la formazione degli intermedi ciclici. La RNasi A può anche idrolizzare l′RNA da campioni proteici. La RNasi A può essere inibita dall′alchilazione di His12 e His119 e attivata da sali di potassio e di sodio. La RNasi è inibita alla presenza di ioni di metalli pesanti. La RNasi è anche inibita in modo competitivo dal DNA.
Application
  • La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
  • La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
  • La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
  • La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
  • La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
  • La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
Biochem/physiol Actions
La ribonucleasi A è una endoribonucleasi che scinde l′RNA a singolo filamento dopo i nucleotidi pirimidinici. Attacca l′estremità 3′ fosfato. Le ribonucleasi non idrolizzano il DNA, dal momento che quest′ultimo non possiede i gruppi 2′-OH essenziali per la formazione degli intermedi ciclici. La RNasi può idrolizzare l′RNA anche da campioni proteici. La RNasi A può essere inibita dall′alchilazione di His12 e His119 e attivata da sali di potassio e di sodio.
Features and Benefits
La nostra ribonucleasi A, RNasi A, a elevata stabilità, è adatta per la rimozione dell′RNA, il sequenziamento dell′RNA e la purificazione del DNA.
Preparation Note
Sale frazionato e purificato tramite cromatografia.
Analysis Note
Proteina determinata da E.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R5125R5500R5000
Ribonucleasi A Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
Sigma-Aldrich
R4875
Ribonucleasi A
Ribonucleasi A Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
Sigma-Aldrich
R5125
Ribonucleasi A
Ribonucleasi A Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Sigma-Aldrich
R5500
Ribonucleasi A
Ribonucleasi A Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
Sigma-Aldrich
R5000
Ribonucleasi A
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
specific activity
85-140 Kunitz units/mg protein
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
concentration
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
concentration
-
concentration
-
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleasi A
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)