Vai a
D5758
Dietilpirocarbonato
96% (NT)
Offerta disponibile
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Anidride dell’acido etossiformico, DEP, DEPC, Dietil dicarbonato, Dietile ossidiformato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,20 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
202,00 €
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
345,00 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
592,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-542-8
Beilstein/REAXYS Number:
637031
MDL number:
68,20 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Quality Segment
assay
96% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Il dietilpirocarbonato (DEPC) è un agente chimico utilizzato per inattivare gli enzimi RNasi. È sensibile all′umidità e al pH. Si decompone a 155 °C in etanolo e anidride carbonica in soluzione acquosa. Il DEPC è sensibile anche all′ammoniaca, che causa la decomposizione in uretano, un possibile cancerogeno.
Application
Il dietilpirocarbonato è stato utilizzato nella reazione della PCR per il trattamento dell′acqua deionizzata, che riduce il rischio di degradazione del RNA da parte delle RNasi. Viene usato anche per l′ibridazione dot blot, per diluire l′RNA totale isolato da diversi microorganismi.
Reagente di modifica per i residui di His e Tyr nelle proteine. Robusta sonda per individuare le interruzioni strutturali del dsDNA. Reagisce con basi parzialmente o completamente non impilate.
Biochem/physiol Actions
Il DEPC è un potente inibitore della nucleasi.La soluzione di DEPC allo 0,1% viene utilizzata per inattivare la RNasi.
Inibisce il legame della rianodina ai canali del recettore della rianodina/Ca2+ nel muscolo scheletrico in maniera dose e tempo dipendente e aumenta la permeabilità a Ca2+ delle vescicole del reticolo sarcoplasmatico.
Inattiva la RNasi in soluzione a circa 0,1% (v/v), proteggendo l′RNA dalla degradazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15922040718671541
description
96% (NT)
description
96% (NT)
description
96% (NT)
description
≥97% (HPLC)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietilpirocarbonato
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. What is the solubility and solution stability of Diethyl pyrocarbonate, DEPC?
    1 risposta
    1. DEPC can be solubilized in 95% ethanol, e.g. 1.6 mL in 4 mL ethanol gives a clear, colorless solution. DEPC is soluble in alcohols, esters, ketones and other hydrocarbons, but has limited solubility in water (~0.1%). 6 DEPC hydrolyzes in aqueous solution, to form ethanol and carbon dioxide (CO2). Typically a 0.1% DEPC solution (1 mL of DEPC diluted in water to 1 L) is used to inactivate RNase. The DEPC will not immediately dissolve, as evidenced by the appearance of globules. The mixture should be stirred until the globules disappear. DEPC is sensitive to pH. In phosphate buffer at 25 °C, its half-life is 4 minutes at pH 6, and 9 minutes at pH 7. Hydrolysis is accelerated by Tris buffer,7 where at 25 °C, the half-life of DEPC was reported to be 1.25 minutes at pH 7.5, and 0.37 minutes at pH 8.2. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes per liter should be sufficient.
      DEPC is very sensitive to moisture. As such, DEPC is packaged under argon to help reduce exposure to moisture. If DEPC is exposed to even traces of moisture, some hydrolysis occurs. The resulting CO2 is more soluble in DEPC solutions at 2–8 °C than at room temperature. As the product is brought to room temperature before opening, the DEPC can become supersaturated with respect to any dissolved gas. After opening the bottle for the first time and each time thereafter, layer nitrogen or argon gas over the DEPC and store the closed bottle at 2–8 °C for optimal stability. It may be helpful to store the bottle inside a sealed plastic bag with desiccant, but with the bottle cap slightly loose. If the bag inflates at all, this indicates some degree of decomposition with possible pressure build-up. Once opened, the bottle should not be kept for more than 9 months. DEPC decomposes at 155 °C. DEPC is also sensitive to ammonia, which causes decomposition to urethane.
      Utile?
  2. Is 121 °C - 132 °C of autoclave temperature for more than 15 min enough to degrade DEPC?
    1 risposta
    1. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes at per liter at 121 °C.
      Utile?
  3. What is the stability of Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, at room temperature?
    1 risposta
    1. The material is stable at room temperature as long as it is protected from moisture.  We do recommend 2-8 °C for its storage.
      Utile?
  4. How can I tell if Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, has degraded?
    1 risposta
    1. DEPC breaks down to ethanol and carbon dioxide.  The carbon dioxide builds up pressure inside the bottle; when opened, it will degas and/or bubble out of the bottle.
      Utile?
  5. What type of container should I use to handle Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 risposta
    1. Glassware is preferable since some plastics, e.g.., polycarbonate, are known to react with DEPC.
      Utile?
  6. What is the best way to use Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, to inactivate RNAse?
    1 risposta
    1. Add DEPC directly to the water to yield a 0.1 % solution.  Shake vigorously and allow to set overnight at room temperature with the lid loose or incubated for 2 hours at 37 °C.  The solution is then autoclaved 15 minutes for each liter.
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  8. What buffers can I use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 risposta
    1. DEPC reacts with amines, thiols, and alcohols.  Any buffer that contains an amine, e.g.., Trizma, should not be used.  View this information on the product information sheet (under Documents, above.
      Utile?
  9. Why is stirring or shaking necessary when making RNAse-free water for use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate?
    1 risposta
    1. DEPC is not very soluble in water. Stirring and/or shaking is necessary to suspend DEPC in water.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Israel
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    A Decade of Excellence: A Technical Review of Sigma Products for Research
    My decade-long experience with Sigma products has been nothing short of exceptional. The consistently high quality, diverse product range, prompt delivery, and exemplary customer care support have made Sigma an indispensable ally in my research journey. I wholeheartedly recommend Sigma products to fellow researchers seeking reliable and high-quality materials for their scientific endeavors. As I look forward to the future of my research, Sigma will undoubtedly continue to be a cornerstone of my laboratory supplies.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto