Documenti fondamentali
P1524
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Sinonimo/i:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Scegli un formato
25 MG
91,10 €
100 MG
290,00 €
500 MG
919,00 €
1 G
1.610,00 €
91,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
91,10 €
100 MG
290,00 €
500 MG
919,00 €
1 G
1.610,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
91,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt ≥300,000
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
≥300,000
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Applicazioni
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. It has also been used as a transfection agent for efficient labeling[1][2] and to facilitate endocytosis.[2] Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Azioni biochim/fisiol
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Componenti
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Nota sulla preparazione
Poly-L-lysine hydrobromide has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Risultati analitici
Molecular weight based on viscosity and is also assayed by MALLS.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
In vivo tracking of mesenchymal stem cells labeled with a novel chitosan-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles using 3.0 T MRI
Reddy AM, et al.
Journal of Korean Medical Science, 25(2), 211-219 (2010)
Miroslaw Janowski et al.
PloS one, 9(2), e97631-e97631 (2014-06-12)
The purpose of the study was to evaluate the long-term clinical tracking of magnetically labeled stem cells after intracerebroventricular transplantation as well as to investigate in vitro feasibility for magnetic guidance of cell therapy within large fluid compartments. After approval
Iron-oxide labeling and outcome of transplanted mesenchymal stem cells in the infarcted myocardium
Amsalem Y, et al.
Circulation, 116 (2007)
Joshua Guild et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1975-1983 (2017-05-05)
The spindle is a dynamic structure that changes its architecture and size in response to biochemical and physical cues. For example, a simple physical change, cell confinement, can trigger centrosome separation and increase spindle steady-state length at metaphase. How this
Lindsay Lewellyn et al.
The Journal of cell biology, 193(1), 155-169 (2011-04-06)
The chromosomal passenger complex (CPC) and centralspindlin are conserved cytokinesis regulators that localize to the spindle midzone, which forms between the separating chromosomes. Previous work placed the CPC and centralspindlin in a linear pathway that governs midzone formation. Using Caenorhabditis
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto