Vai a
P2533
Poly-L-ornithine hydrochloride
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
Sinonimo/i:
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
100,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
299,00 €
224,25 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
513,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.940,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poly-L-ornithine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-ornithine hydrochloride has been used as a substrate analog of acetyl-poly-L-lysine to study substrate binding and catalysis of the NAD-dependent protein deacetylase Hst2. It has been used to bind alginate-polycation-alginate (APA) microcapsules.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithine is a polycationic synthetic amino acid polymer. It boosts nasal absorption of hydrophilic macromolecular drugs. Poly-L-ornithine is a specialized coating that acts as a charge modifier.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0421P8638P0671
form
powder or solid
form
powder
form
powder or solid
form
powder or solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
15,000-30,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
3,000-15,000
mol wt
>30,000
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi! Once reconstituted and diluted for cell coating, can it be filtered with a PES filter? Thanks!
    1 risposta
    1. This product can be sterile-filtered after reconstitution down to 100 ug/mL. To avoid protein loss due to membrane binding, a PTFE or other low binding membrane is recommended.