Vai a
P1399
Poli-L-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,70 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
245,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
930,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.410,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt 150,000-300,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
150,000-300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
La poli-L-lisina (PLL) è un polimero sintetico versatile che si ottiene dalla lisina. Viene impiegato come polimero idrosolubile a carica positiva in applicazioni di biologia e biomedicina. Uno degli impieghi principali del PLL riguarda le colture cellulari, nelle quali viene applicato a piatti e piastre per migliorare l′adesione cellulare, in particolare quando si ha a che fare con cellule dalla ridotta capacità di adesione. Questo trattamento è fondamentale nel caso di cellule primarie e di alcuni tipi di cellule tumorali. La carica positiva del PLL forma uno strato che attrae le molecole cariche negativamente presenti sulla superficie cellulare, agevolandone così l′adesione e, allo stesso tempo, riducendo al minimo la tossicità della superficie nei confronti delle cellule rispetto alle superfici di coltura standard.Il PLL si dimostra altresì utile e nella ricerca in microscopia e nelle neuroscienze. I substrati rivestiti mettono le cellule, i tessuti o i neuroni in condizione di aderire ai vetrini e ai piatti di coltura, a tutto vantaggio di un esame visivo dettagliato e di studi prolungati. Il PLL rende superfluo il ricorso a fissativi che potrebbero danneggiare le cellule, rendendo quindi possibile sviluppare colture cellulari e tissutali di lunga durata. Al di là di queste applicazioni, il PLL viene impiegato in immunochimica per far aderire i tessuti ai vetrini per la colorazione, nei sistemi di drug delivery per incapsulare e veicolari i farmaci, in terapia genica per trasportare il materiale genetico alle cellule bersaglio. Nel complesso, il PLL è considerato una sostanza biocompatibile, di cui è garantita la sicurezza in diverse applicazioni biomediche e rendendolo uno strumento prezioso nella ricerca biochimica e biomedica.
Application
I polimeri di poli-L-lisina possono essere usati per promuovere adesione delle cellule a substrati solidi, coniugazione con merotrexato per migliorare il trasporto del farmaco, microincapsulazione di isole, tecnologia di microincapsulazione cellulare, rivestimento di vetrini microchip e preparazioni cromosomiche. La poli-L-lisina a minore peso molecolare (30.000-70.000) è meno viscosa in soluzione, le poli-L-lisine a maggiore peso molecolare presentano più siti di attacco per molecola.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina è un fattore non specifico per l′addizione di cellule, utile per promuovere adesione cellulare a substrati solidi con l′aumento della interazione elettrostatica fra gli ioni a carica negativa della membrana e la superficie della coltura. Quando è assorbita sulla superficie della coltura cellulare, la poli-L-lisina contribuisce ad accrescere il numero di siti a carica positiva disponibili per legare le cellule. Con cellule che possono digerire poli-L-lisina, si deve usare D-Lisina come fattore di attacco.
Features and Benefits
  • Adeguato per la ricerca in biochimica e biologia cellulare
  • Composto qualità elevata che trova impiego in molteplici applicazioni di ricerca
Preparation Note
Questo prodotto ha un peso molecolare di 150.000 -300.000 circa. Per rimuovere HBr dissolvere questo prodotto in un tampone neutro e dializzare per rimuovere i sali. Nessuno dei prodotti della poli-L-lisina è stato esposto ad acido trifluoroacetico e vengono dializzati per la rimozione di monomeri, dimeri e trimeri confermata da cromatografia su strato sottile. Di norma, per usare questo prodotto come fattore di adesione, aggiungere 50 mL di acqua di grado sterile per colture di tessuti a 5 mg di poli-lisina e rivestire la superficie in condizioni asettiche con 1 mL per ogni 25 cm2 di soluzione. Dopo 5 minuti rimuovere la soluzione aspirandola e lavare la superficie accuratamente. Lasciare seccare per due ore prima di introdurre cellule e terreno di coltura.
Analysis Note
Peso molecolare basato sulla viscosità e determinato anche con MALLS.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2636P0879P9155
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
P1399
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0879
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9155
Poli-L-lisina
form
solid
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to faint yellow
color
white to off-white
color
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf