Vai a
P4707
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-lysine solution
Sinonimo/i:
Soluzione PLL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
221,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
70—150 kDa
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
mol wt
70—150 kDa
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
La poli-L-lisina è un polimero di amminoacidi carico positivamente con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere una forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché HBr interferisce con la formazione di legami idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o i residui che contengono N o O.
Application
I polimeri di poli-L-lisina possono essere usati per promuovere l′adesione delle cellule a substrati solidi, la coniugazione con metotrexato per accrescere il trasporto del farmaco, la microincapsulazione di isole, la tecnologia di microincapsulazione cellulare, il rivestimento di vetrini microarray e le preparazioni cromosomiche. La poli-L-lisina a minore peso molecolare (30 000-70 000) è meno viscosa in soluzione, ma le poli-L-lisine a maggiore peso molecolare presentano più siti di adesione per molecola.
  • Vetrini ricoperti di poli-L-lisina sono stati usati per montare campioni da sottoporre a microscopia elettronica a scansione.
  • Pozzetti rivestiti di poli-L-lisina sono stati usati per intrappolare cellule PC-12 sugli elettrodi.
  • Vetrini in vetro borosilicato ricoperti di poli-L-lisina sono stati usati per impiantare cellule trasdotte da vettori virali.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina è un fattore di adesione cellulare non specifico utile a promuovere adesione cellulare a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra gli ioni caricati negativamente della membrana e la superficie della coltura. Quando è assorbita sulla superficie della coltura cellulare, la poli-L-lisina contribuisce ad accrescere il numero di siti a carica positiva disponibili per legare le cellule. Con cellule che possono digerire poli-L-lisina, si deve usare D-Lisina come fattore di adesione.
Preparation Note
Questo prodotto è fornito come una soluzione filtrata sterile allo 0,01% in acqua. Vetrini rivestiti con questa soluzione devono essere incubati per 5 minuti e asciugati a temperatura ambiente. Vetrini rivestiti saranno stabili per un anno intero se protetti dalla polvere.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero di amminoacidi carico positivamente con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere una forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché HBr interferisce con la formazione di legami idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o i residui che contengono N o O.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8920P6516P1274
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.1 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
P8920
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P6516
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P1274
Poli-L-lisina
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.01%
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-lisina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 12 domande  
  1. Is the product P4707 suitable for coating glassware for cell culture? Also, what is the difference between Poly L and Poly D lysine?
    1 risposta
    1. Yes, the product P4707 is suitable for coating glassware for cell culture. The difference between Poly L and Poly D lysine lies in their stereoisomeric properties. Poly-L-Lysine is a charge enhancer and can be used for coating many surfaces, including tissue culture plasticware and glassware. However, certain cells can digest poly-L-lysine, in which case the poly-D-lysine, such as P7405, should be used. This product can also be used to coat tissue culture plasticware and glassware.
      Utile?
  2. When coating coverslips with item P4707, is it necessary to wash the reagent off after 5 minutes, or is there a different recommended procedure?
    1 risposta
    1. The product is provided as a 0.01% sterile filtered solution in water. When coating slides with this solution, it is recommended to incubate for 5 minutes and allow the slides to dry at room temperature.
      Utile?
  3. How many times can it be reused?
    1 risposta
    1. The number of times that this product may be re-applied has not been determined. This would be dependent on several factors, such as surface area, material type, surface pretreatment, and incubation period. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf
      Utile?
  4. What is the molecular weight of product P4707?
    1 risposta
    1. Poly-L-lysine solution is 70-150 kDa molecular weight.
      Utile?
  5. What is the protocol for using Product P4707, Poly-L-Lysine solution, to coat slides?
    1 risposta
    1. For coating slides with poly-L-lysine, in general, it is recommended to use a 0.01% (w/v) solution. After a 5 minute incubation, the excess solution is removed and the slides are dried at room temperature or in an oven at gentle heat.
      Utile?
  6. Should I use Poly-L-Lysine or Poly-D-Lysine?
    1 risposta
    1. Certain cells secrete proteases, which can digest poly-L-lysine. For those cell types, poly-D-lysine should be used.
      Utile?
  7. What molecular weight Poly-L-Lysine product should I choose?
    1 risposta
    1. The lower molecular weight poly-L-lysine (30-70 kDa) is easier to use because it is less viscous in solution, but the higher molecular weight poly-L-lysine (>300 kDa) provides more attachment sites per molecule. The mid-range product has a molecular weight range of 70-150 kDa.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  9. How can I sterilize slides coated with Product P4707, Poly-L-Lysine solution?
    1 risposta
    1. Poly-L-Lysine coated slides can be exposed to UV light overnight for sterilization.
      Utile?
  10. What is the protocol for using Product P4707, Poly-L-Lysine solution, to coat tissue culture plasticware?
    1 risposta
    1. A solution of 0.1 mg/mL is prepared; 0.5 mL of that solution is aseptically transferred to a non-tissue culture treated 25 square cm flask. The flask is gently rocked to evenly coat the surface. After five minutes, the excess solution is removed and the surface is thoroughly rinsed with sterile water and allowed to dry for several hours.
      Utile?
1–10 di 12 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto