Vai a
P9404
Poly-L-lysine hydrochloride
suitable for cell culture, Mol wt >30,000
Sinonimo/i:
L-Lysine hydrochloride homopolymer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,50 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
301,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
MDL number:
98,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poly-L-lysine hydrochloride, mol wt >30,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>30,000
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
Application
Poly-lysine with mol. wt. >70,000 is useful in promoting cell adhesion to solid substrates.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2636P2658P1524
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1524
Poli-L-lisina
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to faint yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
>30,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
≥300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)