Vai a
P6407
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
PDL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
10 x 5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
658,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.016—0.032 mmol lysine
Mol wt:
70,000-150,000
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-D-lisina, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent, BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
70,000-150,000
packaging
pkg of 10 X 5 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
<10% water (by Karl Fischer)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
La poli-D-lisina bromidrato è stata impiegata:
  • come rivestimento per piastre usate nella coltura di cellule precursori gliali di ratto (RGPCS)[1]
  • per il rivestimento di fiasche e piastre per la coltura di taniciti[2]
  • nella preparazione della superficie di vetrini coprioggetti per agevolare l′adesione cellulare
Biochem/physiol Actions
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Features and Benefits
  • Sterilizzate con raggi gamma (γ).
  • Se mantenute a 2-8˚C, le soluzioni sterili di poli-D-lisina possono essere conservate per un periodo di tre anni.
Preparation Note
Questo prodotto ha un peso molecolare tra 70.000 e 150.000, è testato per l′impiego in colture cellulari e irradiato con raggi gamma. Per rimuovere l′HBr, sciogliere questo prodotto in un tampone neutro e dializzare per rimuovere i sali. Di norma, per usare questo prodotto come fattore di adesione, aggiungere 50 mL di acqua sterile per colture di tessuti a 5 mg di polilisina e rivestire la superficie in condizioni asettiche con 1 mL di soluzione ogni 25 cm2 Dopo 5 minuti rimuovere la soluzione mediante aspirazione e risciacquare accuratamente la superficie. Lasciare asciugare per due ore prima di aggiungere le cellule e il terreno di coltura.
Other Notes
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura β perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7405P1024P1149
Poli-D-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6407
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt &gt;300,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P7405
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt &#8805;300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
P1149
Poli-D-lisina
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder or solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. 이 가루는 3차 증류수에 녹이면 될까요? 녹인 PDL은 -20에 보관하면 되나요?
    1 risposta
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. The product, in solution, is quite stable when stored at 2-8°C. The freeze/thaw stability of this material has not been investigated. However, the thawing process may cause degradation. The product P4832 is a prepared solution that is stored refrigerated and assigned a 2 year shelf life.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Utile?
  2. Comparitively which is better to use with Human embryonic kidney cells, P6407 or P2636?
    1 risposta
    1. Comparison testing of these products on Human embryonic kidney cells has not been conducted. In general, P6407 is preferred due to the fact that P2636, provided in L form, is more susceptible to degradation by proteases secreted by cell lines compared to the d-form polymer provided in P6407.
      Utile?
  3. Is there a standard method of determining the quality of the coating? (Particular focus should be placed on ensuring that the cells adhere as evenly as possible)
    1 risposta
    1. As mentioned on the product detail page, this product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
      For more information on using this product for quality coating, please read through the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Utile?
  4. Does Product P6407, Poly-D-lysine hydrobromide, need to be dialyzed to remove the hydrogen bromide?
    1 risposta
    1. The hydrogen bromide will not interfere with the cell growth.  The hydrogen bromide salts are used to make our poly-L-lysine solutions that are cell culture tested.  For these products, there is no interference in cell growth from the bromide.
      Utile?
  5. Do you have a protocol for coating cell cultureware or glass coverslips/slides with Product P6407, Poly-D-Lysine?
    1 risposta
    1. The protocol for coating surfaces with poly-D-lysine is the same as for poly-L-lysine.  The optimal conditions must be determined for each cell line and application. In general, the following steps can be used.1. Add 50 ml of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-D-lysine.2. Aseptically coat culture surface with 0.5-1.0 ml of solution per 25 cm2. Rock gently to ensure even coating of the culture surface.3. After 5 minutes, remove solution by aspiration and thoroughly rinse surface with sterile tissue culture grade water.4. Allow to dry at least two hours before introducing cells and medium.
      Utile?
  6. How should I store solutions of poly-lysine?
    1 risposta
    1. Poly-lysine solutions (0.1 to 1 mg/ml) can be sterile-filtered (0.2 um) and should be stored at 2-8 °C.  Solutions should not be stored frozen as thawing can cause a decrease in the size (molecular weight range) of the polymer.
      Utile?
  7. How long can I store poly-lysine coated slides or plates?
    1 risposta
    1. Plates and/or slides can be stored after drying, protected from dust for up to 1 year.  Inspect the plates/slides to make sure there are no cracks in the coating prior to use.  Each lab should determine the maximum length of time for storage based on the application.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  9. How do I determine which molecular weight range of poly-lysine to use?
    1 risposta
    1. Poly-lysine is used to coat surfaces to increase the charge present. The lower molecular weight poly-L-lysine (30-70 kD) is easier to use because it is less viscous in solution, but the higher molecular weight poly-L-lysine (>300 kD) provides more attachment sites per molecule. The mid-range product has a molecular weight range of 70-150 kD.  Please check the literature for information on the molecular weight range used for your cell type.
      Utile?
  10. What protocol should I follow for coating Transwells with Product P6407, Poly-D-lysine dihydrochloride?
    1 risposta
    1. The same protocol can be followed for coating plates with poly-lysine.  The transwell membrane is immersed in the poly-lysine solution.
      Utile?
1–10 di 11 domande  