Documenti fondamentali
P5899
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
Poly-L-lysine hydrobromide
synthetic, mol wt ≥300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
PDL HBr
Scegli un formato
5 MG
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
111,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
lyophilized powder
PM
≥300,000
Confezionamento
pkg of 5 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
4 μg/cm2
Impurezze
<10% water (by Karl Fischer)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Applicazioni
Poly-L-lysine hydrobromide has been used to coat:
  • 2-well plates before seeding muscle cells in a research study on rainbow trout myotube formation[1]
  • flat bottom 96-well plates for in vitro neuronal stem cell differentiation[2]
  • T75 flasks for primary astrocytic cultures[3]
Azioni biochim/fisiol
Poly-L-lysine serves as a coating substance to ensure better attachment of cells to culture surfaces.[4] Research shows that plates coated with poly-L-lysine (PLL) demonstrated an accelerated cell growth rate.[5] Culturing mesenchymal stem cells (MSCs) on PLL-coated substrates has been found to safeguard the stemness properties of these cells and inhibit senescence. PLL-coated plates have demonstrated enhanced MSC growth and up-regulated the expression of genes associated with cell adhesion, differentiation, proliferation, and signaling. Moreover, porous PLL-coated surfaces have shown improvements in cell proliferation and the osteogenic differentiation of MSCs.[5]
Componenti
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Risultati analitici
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Altre note
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Sonja Stadler et al.
BMC cell biology, 5(1), 44-44 (2004-11-24)
Between cell divisions the chromatin fiber of each chromosome is restricted to a subvolume of the interphase cell nucleus called chromosome territory. The internal organization of these chromosome territories is still largely unknown. We compared the large-scale chromatin structure of
Polylysine for skin regeneration: A review of recent advances and future perspectives
Payam Zarrintaj, et al.
Journal of Separation Science, 5(7) (2021)
Gustavo Castro et al.
ISRN ophthalmology, 2013, 752161-752161 (2014-02-22)
Purpose. The purpose of this work was to evaluate the retinal integration and differentiation of neurospheres formed by stem cells and mouse neural progenitor cells injected intravitreally in mice eyes with retinal injury. Methods. Eight male C57BL mice, 8 weeks
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner, et al.
PLoS ONE, 17(7) (2022)
Poly-L-lysine Prevents Senescence and Augments Growth in Culturing Mesenchymal Stem Cells Ex Vivo
June Seok Heo, et al.
BioMed Research International (2016)
Articoli
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolli
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto