M8386
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt
CD73 inhibitor
Sinonimo/i:
AMP-CP
Scegli un formato
275,00 €
Scegli un formato
About This Item
275,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?