Vai a
A265
ARL 67156 trisodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, ecto-ATPase inhibitor
Sinonimo/i:
6-N,N-Diethyl-β-γ-dibromomethylene-D-adenosine-5′-triphosphate trisodium salt hydrate, FPL 67156
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
391,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21Br2N5Na3O12P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
785.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
ARL 67156 trisodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Gene Information
human ... ENTPD2(954)
General description
ARL 67156, a nucleotide/ATP analog is a competitive inhibitor of CD39.[1] This ecto-ATPase inhibitor[2] is presumed to be metabolically stable in biological studies due to its β, γ-dibromomethylene bridge.[1]
ARL-67156 preferentially inhibits the degradation of ADP compared to the degradation of ATP in the murine colon. It is commonly employed to inhibit ATP hydrolysis in tissue preparations.
Application
ARL 67156 trisodium salt hydrate has been used:
  • to prevent ATP degradation during cerebrospinal fluid extraction[3]
  • as an ATPase inhibitor in ATP quantification assay for preventing ATP degradation in cytoplasm and mitochondrion[4]
  • as an ecto-ATPase inhibitor to treat cancer cells for ATP release assay[5]
Biochem/physiol Actions
ecto-ATPase inhibitor; prevents metabolism of P2 purinoceptor agonists.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A166A2846M3808
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
off-white to light tan
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A265-25MG04061832945231
A265-5MG04061833359600
SAB4100313-200UL04061836269586
Domande
  1. What is the stability of Product A265, ARL 67156 trisodium salt hydrate, in solution (water)?
    1 risposta
    1. The stability of this product in solution has not been determined. Various sources suggest that stock solutions may be stored in aliquots at ?20°C for 1 month and at ?80°C for 6 months. This information has not been validated.