Vai a
A2252
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate
≥97%, from yeast, powder
Sinonimo/i:
5′-AMP, A-5′-P, AMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,80 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
773,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.24
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
Storage temp.:
−20°C
61,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Application
Adenosine 5′-monophosphate (5′AMP) is suitable for use as
  • a reagent in the synthesis of adenosine-5′-phosphoimidazolide[1]
  • an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides
  • an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+[2]
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-monophosphate (5′-AMP) has many uses in nature. 5′-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase (AMPK). AMP inhibits dephosphorylation of AMPK and promotes phosphorylation of AMPK by upstream kinases.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9272A1752A9396
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)