C0255
Collagenasi
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
PM
68-130 kDa
Purificato mediante
chromatography
Solubilità
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
Attività estranea
Clostripain ≤2.0 U/mg
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for the recovery of neutrophils from collagen gels[3]
- for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells[4]
- for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.