Collagenasi
La collagenasi è un'endopeptidasi in grado di scindere efficacemente i legami peptidici del collegane in corrispondenza delle sue regioni elicoidali in condizioni di pH e temperatura fisiologiche. Essendo una proteina, questo enzima è molto sensibile al pH, alla temperatura e a diversi altri fattori che possono causare la denaturazione delle proteine. Attività, conformazione e proprietà della collagenasi sono fortemente influenzate da fattori esterni.
Esistono diversi tipi di collagenasi: I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XI oltre a una tipologia caratteristica delle cellule epatiche. La collagenasi da Clostridium histolyticum può essere classificata in 6 gruppi chiamati, alfa, beta, gamma, delta, epsilon e zeta. È un importante catalizzatore con possibili applicazioni negli studi sulle cellule staminali, nella ricerca sul cancro e in immunologia.
Collagenasi per l'isolamento di cellule e tessuti
La collagenasi supporta un'ampia gamma di ricerche perché può essere utilizzata per isolare cellule e tessuti in seguito alla degradazione del collagene della pelle, dei vasi sanguigni, dei tendini e delle ossa. Il tipo di collagenasi più opportuno dipende dal tipo di cellule o di tessuto da isolare. La collagenasi di tipo I è adatta all'isolamento di cellule adipose, polmonari, epiteliali e surrenali. Quella di tipo II è ideale per la separazione di tessuti epatici, della tiroide, ossei, cardiaci e delle ghiandole salivari. La collagenasi di tipo IV è in grado di disgregare diversi tessuti, mentre il tipo V è utilizzabile per l'isolamento dei tessuti delle isole pancreatiche in quanto separa i tessuti connettivi in singole cellule. La disgregazione indotta dalla collagenasi è ideale per le colture di tessuti renali murini e cerebrali umani (adulti e fetali).
Collagenasi per le colture cellulari
La collagenasi opera in condizioni blande, non richiede agitazione e raggiunge una dissociazione efficace in condizioni di pH e temperatura ottimali. Pertanto, è ideale per le colture di tessuti renali murini e cerebrali umani (adulti e fetali), di tumori umani e di tessuti epiteliali.
Collagenasi come agente terapeutico
La collagenasi svolge un ruolo importante in svariate applicazioni cliniche, tra cui il trattamento di problemi dei dischi vertebrali lombari e del nervo sciatico, le terapia dei traumi, l'artrite reumatoide e l'osteoartrite.