C8051
Collagenasi
Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
Attività specifica
≥1.0 FALGPA units/mg solid
PM
68-130 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- to harvest osteosarcoma 143B cells from collagen scaffold
- in tissue digestion of islets and carotid artery
- in the digestion of chorionic villi
- in enzymatic dissociation for ATP-based tumour chemosensitivity assay (ATP-TCA) in solid tumors
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.