Vai a
F5135
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
collagenase substrate, chromogenic
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
FALGPA, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
717,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.870,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32N4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.52
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala,
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
InChI key
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
General description
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is a synthetic substance which resemble the primary structure of collagen, and is hydrolyzed by all known collagenases.[1]
Substrate for collagenase.
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala has been used for use in FALGPA assay performed using GBS (Group B Streptococci) USF704.[2]
Biochem/physiol Actions
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is hydrolyzed by collagenases and the optimum pH for hydrolysis is 7.4.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F7131G5779S7388
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
UniProt accession no.
Q02111
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
UniProt accession no.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto