The prepared solution is stable for several months if sterile-filtered and stored at 2-8 °C.
A2786
Adenine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
6-Aminopurine, Vitamin B4
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Stato
powder
PM
Mw 135.13 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
>360 °C (lit.)
Solubilità
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207) , GSK3B(2932) , LCK(3932) , MAP3K1(4214) , MAPK14(1432) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MAPKAPK2(9261) , PRKACA(5566) , PRKCA(5578) , RAF1(5894) , ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400) , Mapk10(25272)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
When reconstitute in 0.5M HCl, where the solution should be stored?
1 risposta-