Vai a
A8751
Adenine hydrochloride hydrate
≥99%, powder
Sinonimo/i:
Adenine hydrochloride, Adenine,monohydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
30,90 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,80 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
637,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.59 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenine hydrochloride hydrate, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a purine nucleobase with a wide range of chemical and biochemical roles in vivo and in vitro. It is a regulatory molecule and a component of DNA, RNA, cofactors (NAD, FAD), and signaling molecules (cAMP).
Application
Adenine hydrochloride hydrate has been used:
  • as a supplement in a rich medium for galactose induction during yeast cell culture.[1]
  • for the incubation of MiaPaCa2 cell lines for cell viability and co-culture assay.
  • as a component of the Pombe Glutamate (PMG)media for the germination of Schizosaccharomyces pombe.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3159A9795A8626
Adenine ≥99%
Sigma-Aldrich
A8626
Adenine
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)