Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 29,10 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 78,60 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 302,00 € |
Informazioni su questo articolo
29,10 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥99% | description BioReagent, suitable for cell culture | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hydrochloride hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?