Vai a
A2545
Adenine hemisulfate salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
552,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.040,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-286-5
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
agriculture
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine hemisulfate salt is used as a component of minimal medium and yeast extract dextrose, peptone and adenine (YPAD) medium component for culturing yeast.[1]
Application
Adenine may be used as a plant cell culture additive. Adenine Sulphate (25mg/L) in the culture media such as Murashige & Skoog media improves the frequency of multiple shoot production and recovered the chlorotic symptoms of the leaves.
Adenine hemisulfate salt has been used as a component of medium D and medium SP for protoplast culture
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9126A3159A5880
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hemisulfate salt
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)