H0396
Hydrocortisone-Water Soluble
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cyclodextrin-encapsulated hydrocortisone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (wild yam)
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
crystalline
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 400 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2