Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 172,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 569,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3.480,00 € |
Informazioni su questo articolo
172,00 €
Nome del prodotto
Adenine hemisulfate salt, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?