Documenti fondamentali
89105
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide Supplement
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
≤15% water
Fluorescenza
λem 445 nm±5 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Applicazioni
suitable as substrate for β-glucuronidase
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)