Vai a
69591
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
57,20 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
709,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.31
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-794-0
Beilstein/REAXYS Number:
1690776
MDL number:
57,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
α-glucosidase substrate
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
General description
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is the fluorogenic substrate of alpha-glucosidase enzyme. 4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, also known as 4MU- α-glc, upon reaction leads to the product 4MU, which emits at the peak of 440nm in the fluorescence spectra.
Application
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is used as a flurogenic substrate for the identification, characterization and kinetic analysis of α-D-glucosidase(s).4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is used for high throughput screening experiments. It is suitable for the diagnosis of Pompe′s disease in kidney and leucocytes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M976647442668903
description
≥98% (TLC)
description
α-glucosidase substrate
description
Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
description
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase), λex 360 nm; λem 449 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)