Vai a
M7633
4-metilumbelliferil α-D-galattopiranoside
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
MU-alpha-GAL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
617,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.210,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.31
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-031-1
Beilstein/REAXYS Number:
94674
MDL number:
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-CHUNWDLHSA-N
Application
Il 4-metilumbelliferil α-D-galattopiranoside è stato impiegato come substrato artificiale per saggiare l′attività della α-galattosidasi.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Il 4-metilumbelliferil α-D-galattopiranoside è un substrato fluorogenico per la α-galattosidasi-A.[4] L′enzima trasforma il substrato in un prodotto, il 4-metilumbelliferone, che emette una fluorescenza blu.[3][4] La fluorescenza viene misurata per via spettrofotometrica.[4]
Preparation Note
Il 4-metilumbelliferil α-D-galattopiranoside è solubile in acqua (50 mg/ml), originando una soluzione limpida, da trasparente a lievemente gialla, a seguito dell′applicazione di calore.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9766M852769591
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)